Learn More
Applied Biosystems™ FAM™ Dye Spectral Calibration Plate, 96-well
Utilisé pour la maintenance de votre système VIIa™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex ou QuantStudio™ 12K Flex avec bloc de 96-puits.
Marque: Applied Biosystems™ 4432327
101.20 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation.Les formulations de colorants pour votre système de PCR en temps réel amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.
- L’étalonnage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois ; Consulter le guide d’entretien de l’appareil pour l’ensemble des instructions
Informations sur la commande
Expédition de glace sèche ; stocker les plaques entre -15° et -25°C.
Spécification
Conserver entre -15°C et -25°C | |
Plaque d’étalonnage spectral du colorant | |
Glace carbonique | |
Étalonnage spectral |
Système QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 | |
PCR en temps réel (qPCR) | |
1 plaque à 96 puits |