Learn More
Haldenwanger™ Couvercles pour creusets en porcelaine
Conçu pour s’adapter aux creusets en porcelaine Haldenwanger™.
Marque:  Haldenwanger™ 79D/6
Code produit. 12396487
  • 97.25€ / 10 pièces
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponible en plusieurs tailles
  • À utiliser avec les creusets en porcelaine
Spécification
Spécification
Blanc
Creusets de 20 ml
Couvercles de creuset
Porcelaine
46mm