Learn More
LiCl saturé en solution électrolytique à l’éthanol, SI Analytics™
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Description
- Classification selon la réglementation (CE) n° 1272/2008 : GHS02 Flamme
- Infl. Liq. 2 H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
- Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation.
- Informations sur la protection contre les incendies et les explosions : Conserver à l‘écart de toute source de flamme ou surfaces chaudes. Protéger contre les charges électrostatiques. Porter des chaussures avec des semelles conductrices. Les vapeurs peuvent se combiner avec de l’air pour former un mélange explosif. Les mélanges gaz-air inflammables peuvent se former dans des récipients vides.
- Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
CAS | CAS: 64-17-5, CAS: 7447-41-8 |
Point de fusion | −115°C |
Point d’ébullition | 425°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.8g/cm3 |
Concentration | 0,1 M |
pH | 7 |
Quantité | 250 ml |
Type de solution | Solution électrolytique |
Odeur | Alcohol-like |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Éthanol, saturé avec chlorure de lithium
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, lithium chloride