Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants caréné LH-4000W 8 x 500 ml
Prenez en charge de nombreuses applications de traitement des échantillons sans avoir besoin de modifier les protocoles existants.
Marque: Thermo Scientific™ 75006478
597.87 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Prenez en charge de nombreuses applications de traitement des échantillons sans avoir besoin de modifier les protocoles existants grâce au rotor à godets oscillants caréné Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 ml. Faites votre choix entre les godets ronds, les godets DoubleSpin™ et les godets pour poches de sang doubles avec une large gamme d'adaptateurs disponibles offrant une capacité flexible allant de 1,5 à 250 ml.
Informations de commande :Nacelles, couvercles de confinement biologique et nacelles DoubleSpin vendus séparément ; corps du rotor (75006476) et composants à commander pour compléter le système. Les adaptateurs pour tubes et l’adaptateur pour microplaques pour les nacelles DoubleSpin sont également disponibles séparément. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Cryofuge 5500i
Spécification
Godet à double centrifugation | |
Thermo Scientific, Centrifugeuses à grande capacité Sorvall série RC 4, Cryofuge 5500i et Multifuge 4 | |