Learn More
Liebherr™ Réfrigérateurs de paillasse Biomed
Dispositif répondant à la certification COFRAC-ISO. Les réfrigérateurs de paillasse Liebherr™ BioMed sont des réfrigérateurs ventilés équipés d’un système de commande électronique, d’alarmes porte ouverte / température haute-basse et d’une technologie de sécurité anti-gel qui déclenche un dégivrage automatique et élimine la condensation.
Spécification
Type | Laboratory Refrigerator, Ventilated |
---|---|
Capacité (métrique) | 141 L |
Gamme de températures | 3°C to 16°C |
Résolution de la température | 0.1°C |
Stabilité de la température | 5°C ± 2°C |
Description
- Système à air canalisé avec ventilateur axial double et protection anti-gel
- Passage de 30 mm de diamètre dans la cuve pour caractérisation / qualification sur site
- La cuve possède un passage de 15 mm de diamètre pour sonde de température numérique ou PT100
- Commande électronique avec affichage de la température et réglage (par incréments de 0,1 °C)
- Sauvegarde des 3 dernières alarmes de température et coupures de courant, avec la date, l’heure et la durée
- Connexion série RS 485 pour la traçabilité de la température et les alarmes centralisées sur PC
- Dégivrage et évaporation automatiques des condensats
- Alarmes visuelles et sonores pour température élevée / basse ou porte ouverte
- Arrêt de la ventilation à l’ouverture de la porte
- Rappel automatique de la porte, verrouillage intégré par code PIN et charnières réversibles
Spécification
Laboratory Refrigerator, Ventilated | |
3°C to 16°C | |
5°C ± 2°C | |
1 | |
Grille à revêtement en plastique : 3 inclus (11 max) | |
Acier | |
Polyuréthane 55 mm | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
White | |
Integrated lock with PIN keyboard opening, temperature/door alarm | |
RS 485 serial connection to PC (via interface & software as an accessory) | |
60L x 61.5D x 82H cm | |
100 W |
141 L | |
0.1°C | |
R600a | |
Right Interchangeable | |
50 kg | |
Revêtement époxy | |
ABS | |
Digital | |
Electronic | |
Automatique | |
45.5L x 43.5D x 66.7 cm | |
230 V |