Learn More
Labconco™ Liquide de transfert de chaleur Lexsol
Fluide caloporteur Lexsol pour le lyophilisateur FreeZone Triad ou le lyophilisateur FreeZone avec plateau de bouchage.
Marque:  Labconco™ 7840001
Code produit. 17291794
  • 340.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour le lyophilisateur FreeZone Triad ou le lyophilisateur FreeZone avec plateau de bouchage.
Spécification
Spécification
7,57 L
14 in
13 in
2 gal.
330,2 mm
355,6 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • LEXSOL SHIPPING KIT 2 GAL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: petroleum distilates