Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hemisulfate de leupeptine
Inhibiteur réversible de protéase qui inhibe la cathepsine B, la calpaïne et la trypsine
171.86€ - 424.11€
Identifiants chimiques
CAS 103476-89-7
Formule moléculaire C20H39N6O4+
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15483809
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J61188.MB
25 mg
171.86€
25mg
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15493809
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J61188.MC
100 mg
424.11€
100mg
En stock
Description
Reversible protease inhibitor, which inhibits cathepsin B, calpain and trypsinPharmaceutical composition containing leupeptin hemisulfate is used as an anti-malarial agent. It is employed in the treatment of noise-induced hearing loss. It also protects the heart from myocardial stunning. Further, it is used to inhibit serine, cysteine proteases, plasmin, trypsin, papain, kallikrein and cathepsin B.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Inhibiteur réversible de protéase, qui inhibe la cathepsine B, la calpaïne et la trypsine. La composition pharmaceutique contenant de l’hémisulfate de leupeptine, est utilisée comme agent antipaludique. Il est utilisé dans le traitement des pertes auditives induites par le bruit. Il protège également le cœur contre la sidération myocardique. De plus, il est utilisé pour inhiber la sérine, les protéases à cystéine, la plasmine, la trypsine, la papapaïne, la kallicréine et la cathepsine B.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le diméthylformamide et l’acide acétique.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts et les bases fortes.
Spécification
Identifiants chimiques
103476-89-7
C20H39N6O4+
Spécification
Blanc
103476-89-7
475,59
-30°C à -10°C
Leupeptine
C20H39N6O4+
Soluble dans l’eau à50 mg/ml
Poudre
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C
Identifiant produit
  • Leupeptin hemisulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Leupeptin hemisulfate