Learn More
Thermo Scientific Chemicals [Leu8] Substrat de la rénine tétradécapeptide, Rat
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
49.53€ - 180.00€
Spécification
Couleur Blanc à blanc cassé
Forme Pleine
Poids moléculaire 1789,06
Conditions de stockage De -30° à -10°C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité de substrat Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité de substrat Prix Quantité et disponibilité  
15427379
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J66131.#0
5 mg
180.00€
5mg
Expédition estimée: 10-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15437379
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J66131.M¬
1mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Blanc à blanc cassé
Pleine
1789,06
De -30° à -10°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche