Learn More
Fisherbrand™ Lens Cleaning Tissues
Click to view available options
Dimensions (L x l):
80 x 100 mm
100 x 150 mm
Description
- High quality lens cleaning tissues
- Very fine paper
- Non-scratching
Spécification
Spécification
Dimensions (L x l) | 100 x 150 mm |
Jetable | Single-use |
Format | Sheets |
Longueur (métrique) | 100 mm |
Matériau | Very Fine Paper |
Épaisseur | 1-ply |
Quantité | 625/Pk. |
Largeur (métrique) | 150 mm |