Learn More
Bollé Safety Produits/kits de nettoyage pour verres B-Clean
Click to view available options
Type de produit:
Distributeur de lingettes
Kit anti-buée
Lingettes de nettoyage à sec multifonctions
Pulvérisateur anti-buée
Pulvérisateur nettoyant pour lentilles
Station de nettoyage
Volume (métrique):
30 mL
50 ml
250 ml
500 mL
Description
- Sans alcool ni silicone
- La formule à base d’eau garantit un nettoyage et une protection parfaits pour vos lunettes et lunettes de protection
Spécification
Spécification
Type de produit | Station de nettoyage |
Description | Accessoires de nettoyage de verres |
À utiliser avec (application) | Pour tous les types d’oculaire |
Quantité | 1 de chaque |