Learn More
BINDER™ Port d’accès gauche (10 à 30 mm)
S’utilise avec : ED 23, ED 56, ED 115, ED 260, ED 400, ED 720
Marque: BINDER™ 8012-1275
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation sur le côté gauche des dispositifs
- Inclut une prise en silicone
- À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Spécification
Port d’accès avec bouchon en silicone - 10 mm, gauche | |
Silicone | |
Prise en silicone |
Chambres BINDER série ED | |
Accessoire ; Port d’accès | |
10 mm |