Learn More
Oxyde de titane, de zirconium et de plomb, précurseur polymérique, oxyde ≈30 % en poids, Thermo Scientific Chemicals
Utilisé dans les dispositifs piézoélectriques et les dispositifs électro-optiques
113.00€ - 1656.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12626-81-2 |
---|---|
Formule moléculaire | O5PbTiZr |
Poids moléculaire (g/mol) | 426.286 |
Numéro MDL | MFCD00212270 |
Clé InChI | HFGPZNIAWCZYJU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead zirconate titanate, lead titanate zirconate, lead titanium zirconium oxide, lead zirconium titanate, pzt-c, plumbum zirconate-titanate, pzt 5, pzt 8, lead titanium zirconium oxide pb ti,zr o3, lead zirconium titanium oxide |
CID PubChem | 159452 |
Nom IUPAC | plomb(2+) ; oxygène(2-) ; titane(4+) ; zirconium(4+) |
SMILES | [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Ti+4].[Zr+4].[Pb+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039758.09 |
10 g |
113.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039758.18 |
50 g |
459.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039758.30 |
250 g | |||||||
Description
Lead zirconium titanium oxide is used in piezoelectric devices and electro-optic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12626-81-2 | |
426.286 | |
HFGPZNIAWCZYJU-UHFFFAOYSA-N | |
159452 | |
[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Ti+4].[Zr+4].[Pb+2] |
O5PbTiZr | |
MFCD00212270 | |
lead zirconate titanate, lead titanate zirconate, lead titanium zirconium oxide, lead zirconium titanate, pzt-c, plumbum zirconate-titanate, pzt 5, pzt 8, lead titanium zirconium oxide pb ti,zr o3, lead zirconium titanium oxide | |
plomb(2+) ; oxygène(2-) ; titane(4+) ; zirconium(4+) |
Spécification
Lead zirconium titanium oxide | |
12626-81-2 | |
Liquide semi-solide / visqueux | |
MFCD00212270 | |
lead zirconate titanate, lead titanate zirconate, lead titanium zirconium oxide, lead zirconium titanate, pzt-c, plumbum zirconate-titanate, pzt 5, pzt 8, lead titanium zirconium oxide pb ti,zr o3, lead zirconium titanium oxide | |
HFGPZNIAWCZYJU-UHFFFAOYSA-N | |
plomb(2+) ; oxygène(2-) ; titane(4+) ; zirconium(4+) | |
159452 |
Polymeric precursor | |
Jaune | |
O5PbTiZr | |
UN1993 | |
Soluble in alcohols | |
[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Ti+4].[Zr+4].[Pb+2] | |
426.286 | |
Oxide ≈30 wt% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H360-H304-H373-H318-H302-H336-H315
Highly flammable liquid and vapor.
May damage fertility or the unborn child.
May be fatal if swallowed and enters airways.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause drowsiness or dizziness.
Causes skin irritation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P331-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H304-H315-H319-H336-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'tsca' : Oui
- Lead zirconium titanium oxide, polymeric precursor
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Lead zirconium titanium oxide, Toluene,2-Propanol
RUO – Research Use Only