Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Supports de bécher/flacon lestés
Le support lesté serre fermement les béchers ou les flacons grâce à quatre broches évasées en acier inox.
182.00€ - 185.00€
Spécification
Type de produit Bécher lesté
Couleur Rouge
Matériau Plomb
Quantité 1/boîte
Gamme de température (métrique) 135°C
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Dimensions Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Dimensions Price Quantity & Availability  
11376374
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18309-0250
8 cm
182.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Add to basket
12633056
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18309-0100
6 mm
185.00€
1 pièce
Expédition estimée: 15-01-2025
pour voir le stock disponible 
Add to basket
Description
Description
  • Anneau de lest en plomb recouvert de vinyle fixé sous le support
  • Maintient le récipient immergé dans l’eau
  • Centre de gravité bas
  • Permet à l’eau de circuler sous le bécher ou le flacon
  • Peut être utilisé dans du liquide bouillant jusqu’à 135°C (275°F) pendant 1 heure
Specifications
Specifications
Bécher lesté
Plomb
135°C
Rouge
1/boîte
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates