Learn More
Étalon de plomb, 1000 μg/ml dans 2-5 % de HNO3 (qualité Assurance), SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
144.00€ - 161.00€
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Consulter d'autres spécifications
Includes: Certificat d’analyse Traceable NIST agréé ISO / CEI 17025 et Guide ISO / CEI 34, fiche de données de sécurité
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10641563
Afficher les documents
SPEX Certiprep
PLPB2-2Y
125 ml Flacon en PEBD lixivié trois fois
144.00€
125mL
10720195
Afficher les documents
SPEX Certiprep
PLPB2-2X
500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois
161.00€
500mL
Description
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Pb1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Identifiants chimiques
7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
207.20
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:27889
[Pb]
Pb
MFCD00134050
5352425
plomb
Spécification
Lead Standard
1.0, 5.0, 94.0
Certificat d’assurance des rapports d’analyse jusqu’à 30 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb.
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
MFCD00134050
[Pb]
207.20
CHEBI:27889
Matrice Concentration Réf.N°.
2-5 % HNO3 1 000 μg/ml PLPB2-2Y, -2T, -2X
7439-92-1, 7697-37-2, 7732-18-5
1.0, 5.0, 94.0
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
plomb
5352425
Plasma
HNO3 2 %
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : Ambiant
Identifiant produit
  • 1000
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, Lead from Lead Oxide
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt