Learn More
Grenaille de plomb, 97 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356617
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead shot
Note relative au nom 4mm (0.2 in.)
Plage de pourcentage du dosage 97% (metals basis)
Quantité 2 kg
Poids de la formule 207.2
Forme Tir