Learn More
Tige de plomb, dia. 9,5 mm (0,37 po), +99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346647
Click to view available options
Quantité:
60 mm
300 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead rod
Couleur Gris
Note relative au nom 9.5mm (0.37 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 60 mm
Pourcentage de pureté ≥99.999%
Odeur Odorless
Poids ≈7.8g/cm
Forme Tige
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead rod
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .