Learn More
Poudre de plomb, 200 mailles, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381278
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-92-1
Formule moléculaire Pb
Poids moléculaire (g/mol) 207.20
Numéro MDL MFCD00134050
Clé InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CID PubChem 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nom IUPAC plomb
SMILES [Pb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead
Couleur Noir à gris
Aspect Gray to black powder
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Quantité 1 kg
Dimensions de la maille -200 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre