Learn More
Oxyde de titane de zirconium lanthane et plomb, précurseur polymérique, Thermo Scientific™
Dispositifs piézoélectriques et électro-optiques
26.60€ - 329.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lead lanthanum zirconium titanium oxide |
---|---|
Note relative au nom | Polymeric precursor |
Couleur | Marron |
Forme physique | Liquide visqueux |
Numéro MDL | MFCD02684260 |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Lead lanthanum zirconium titanium oxide | |
Marron | |
MFCD02684260 | |
Soluble in hexane, toluene and alcohol |
Polymeric precursor | |
Liquide visqueux | |
UN1993 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H360-H373-H226-H302-H332-H336
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H226-H302+H332-H336-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Lead lanthanum zirconium titanium oxide, polymeric precursor
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .