Learn More
Oxyde de plomb(IV), poudre brune à noire, 97,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Utilisation dans les électrodes de batterie, la fabrication de pigments et de colorants, en tant que réactif analytique de laboratoire
70.20€ - 757.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1309-60-0 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 239.20 |
Numéro MDL | MFCD00011165 |
Clé InChI | YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french |
CID PubChem | 14793 |
SMILES | O=[Pb]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11331829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012483.22 |
100 g |
70.20€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11311829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012483.36 |
500 g |
317.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11321829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012483.A3 |
2 kg |
757.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Taux maximal d’impuretés : Teneur en matières insolubles dans l’acide 0,2 %, composés du carbone 0,04 (en C) %, Cl 0,002 %, NO3 0,02 %, SO4 0,05 %, Mn 5 ppm, Ca 0,02 %, Cu 0,05 %, K 0,05 %, Na 0,1 %Identifiants chimiques
1309-60-0 | |
239.20 | |
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N | |
14793 |
O2Pb | |
MFCD00011165 | |
lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french | |
O=[Pb]=O |
Spécification
Lead(IV) oxide | |
1309-60-0 | |
Poudre | |
O2Pb | |
lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french | |
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxolead | |
14793 | |
ACS | |
9.38 |
290°C (decomposition) | |
Marron à noir | |
97.0% min. | |
MFCD00011165 | |
Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid. | |
O=[Pb]=O | |
239.20 | |
239.19 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-174-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead(IV) oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only