Learn More
Oxyde de plomb(IV), poudre brune à noire, 97,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311829
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Utilisation dans les électrodes de batterie, la fabrication de pigments et de colorants, en tant que réactif analytique de laboratoire
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Taux maximal d’impuretés : Teneur en matières insolubles dans l’acide 0,2 %, composés du carbone 0,04 (en C) %, Cl 0,002 %, NO3 0,02 %, SO4 0,05 %, Mn 5 ppm, Ca 0,02 %, Cu 0,05 %, K 0,05 %, Na 0,1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1309-60-0
Formule moléculaire O2Pb
Poids moléculaire (g/mol) 239.20
Numéro MDL MFCD00011165
Clé InChI YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead dioxide, lead iv oxide, lead peroxide, lead superoxide, lead oxide pbo2, lead brown, lead oxide brown, lead peroxide pbo2, bioxyde de plomb french
CID PubChem 14793
SMILES O=[Pb]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(IV) oxide
Point de fusion 290°C (decomposition)
Couleur Marron à noir
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 97.0% min.
Informations sur la solubilité Insoluble in water and alcohol. Soluble in acetic acid.
Nom IUPAC plumbanedione
Poids de la formule 239.19
Qualité ACS
Odeur Odorless
Densité 9.38