Learn More
Fluorure de plomb(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15441037
Click to view available options
Quantité:
2 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(IV) fluoride
CAS 7783-59-7
Forme physique Cristalline
Quantité 2 g
Formule moléculaire F4Pb
Numéro MDL MFCD00016278
Numéro UN UN2291
Synonyme lead iv fluoride, lead tetrafluoride, pbf4, tetrafluoridolead, blei iv-fluorid
Clé InChI YAFKGUAJYKXPDI-UHFFFAOYSA-J
SMILES F[Pb](F)(F)F
Nom IUPAC tétrafluoroplombane
Poids moléculaire (g/mol) 283.194
CID PubChem 123258
ChEBI CHEBI:37186
Poids de la formule 283.18
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(IV) fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .