Learn More
Acétate de plomb(IV), 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
50.10€ - 530.00€
Identifiants chimiques
CAS | 546-67-8, 64-19-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12O8Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 443.36 |
Clé InChI | NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead iv acetate |
CID PubChem | 50931538 |
Nom IUPAC | Acide acétique ; plomb |
SMILES | CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10644872
|
Thermo Scientific Acros
180621000 |
100 g | Flacon en verre |
50.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10448930
|
Thermo Scientific Acros
180625000 |
500 g | Flacon en verre |
158.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11934901
|
Thermo Scientific Acros
180620025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
530.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
546-67-8, 64-19-7 | |
443.36 | |
lead iv acetate | |
Acide acétique ; plomb |
C8H12O8Pb | |
NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N | |
50931538 | |
CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb] |
Spécification
Lead(IV) acetate | |
546-67-8, 64-19-7 | |
Poudre cristalline | |
C8H12O8Pb | |
01,537; 02,234; 03,168; 04,278; 05,365; 06,313; 08,269; 09,265; 10,228; 12,270; 13,62; 14,188; 16,193 | |
lead iv acetate | |
NVTAREBLATURGT-UHFFFAOYSA-N | |
Acide acétique ; plomb | |
50931538 | |
95% |
175.0°C to 180.0°C | |
Orange-Rose à Blanc | |
94% min. (Iodometry) | |
(CH3CO2)4Pb | |
15,5478 | |
Solubility in water: decomposes in water forming pb02 and acetic acid. Other solubilities: soluble in hot glacial acetic acid, soluble in benzene, chloroform, tetrachloroethane,, toluene, acetonitrile, nitrobenzene and, dichloromethane | |
CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.CC(=O)O.[Pb] | |
443.36 | |
443.36 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut nuire au foetus.
Susceptible de nuire à la fertilité.
Nocif en cas d’inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne
Déclaration GHS P
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Éviter le rejet dans l’environnement.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 208-908-
- Lead(IV) acetate, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only