Learn More
Tellurure de plomb(II), poudre grise, 99,99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Pour une utilisation dans la recherche de semi-conducteurs, cellules photoconductrices
108.00€ - 369.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-91-6 |
---|---|
Formule moléculaire | PbTe |
Poids moléculaire (g/mol) | 334.80 |
Numéro MDL | MFCD00016274 |
Clé InChI | OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis |
CID PubChem | 4389803 |
Nom IUPAC | tellure de plomb |
SMILES | [Te]=[Pb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11383398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036317.09 |
10 g |
108.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11373398
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036317.18 |
50 g |
369.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
In semiconductor research, photoconductor cellsLead(II) telluride is used as an infrared detector material. It is also used in spacecraft power applications. Further, it is used in infrared detection, imaging and in solar cells. In addition, it acts as a semiconductor and photoconductor in the form of single crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Résistants aux acidesIdentifiants chimiques
1314-91-6 | |
334.80 | |
OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N | |
4389803 | |
[Te]=[Pb] |
PbTe | |
MFCD00016274 | |
lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis | |
tellure de plomb |
Spécification
Lead(II) telluride | |
1314-91-6 | |
Poudre | |
PbTe | |
lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis | |
OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N | |
tellure de plomb | |
4389803 | |
8.164 |
917°C | |
Gris | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00016274 | |
Insoluble in water. | |
[Te]=[Pb] | |
334.80 | |
334.79 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-247-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead(II) telluride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only