Learn More
Tellurure de plomb(II), 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
173.00€ - 579.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-91-6 |
---|---|
Formule moléculaire | PbTe |
Poids moléculaire (g/mol) | 334.80 |
Numéro MDL | MFCD00016274 |
Clé InChI | OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis |
CID PubChem | 4389803 |
Nom IUPAC | tellure de plomb |
SMILES | [Te]=[Pb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11319239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088285.14 |
25 g |
173.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11329239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088285.22 |
100 g |
579.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lead(II) telluride is used to make thermoelectric converter (cooler, generator, heat), infrared detectors and tunnel diode. It is also an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-91-6 | |
334.80 | |
OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N | |
4389803 | |
[Te]=[Pb] |
PbTe | |
MFCD00016274 | |
lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis | |
tellure de plomb |
Spécification
Lead (II) telluride | |
1314-91-6 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016274 | |
14,5422 | |
Insoluble in water. | |
[Te]=[Pb] | |
334.80 | |
334.79 | |
Product specific |
917°C | |
Pièces | |
PbTe | |
UN3284 | |
lead telluride, lead ii telluride, unii-v1og6oa4bj, v1og6oa4bj, plumbanetellone, bleitellurid, lead monotelluride, lead ii telluride trace metals basis | |
OCGWQDWYSQAFTO-UHFFFAOYSA-N | |
tellure de plomb | |
4389803 | |
99.999% | |
8.164 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H373-H302-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-247-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead(II) telluride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only