Learn More
Sulfure de plomb(II), 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309239
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-87-0
Formule moléculaire PbS
Poids moléculaire (g/mol) 239.30
Numéro MDL MFCD00016280
Clé InChI FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
CID PubChem 14819
SMILES [S--].[Pb++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) sulfide
Point de fusion 1114°C
Forme physique Poudre maillée de -200
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Nom IUPAC sulfanylidèneplomb
Poids de la formule 239.25
Indice de réfraction 3.921
Densité 7.5