Learn More
Sulfure de plomb(II), 90 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1281.1°C |
Nom chimique ou matériau | Lead(II) sulfide |
Point de fusion | 1113.9°C |
Quantité | 5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 78% min. (Pb) |
Merck Index | 15,5476 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nitric acid |
Poids de la formule | 239.26 |
Pourcentage de pureté | 90% |
Qualité | Pures |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lead(II) sulfide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.