Learn More
Sulfure de plomb(II), 90 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15256048
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-87-0
Formule moléculaire PbS
Poids moléculaire (g/mol) 239.30
Numéro MDL MFCD00016280
Clé InChI FILXVLQXZYXBSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead ii sulfide, lead sulfide, galena, lead monosulfide, plumbous sulfide, lead 2+ sulfide, natural galena, lead sulphide, natural lead sulfide
CID PubChem 14819
Nom IUPAC sulfanylidèneplomb
SMILES [S--].[Pb++]
Spécification
Point d’ébullition 1281.1°C
Nom chimique ou matériau Lead(II) sulfide
Point de fusion 1113.9°C
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 78% min. (Pb)
Merck Index 15,5476
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nitric acid
Poids de la formule 239.26
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Pures
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) sulfide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.