Learn More
Sulfate de plomb(II), qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Utilisation dans les pigments, les batteries galvaniques, la lithographie
43.60€ - 584.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-14-2 |
---|---|
Formule moléculaire | O4PbS |
Poids moléculaire (g/mol) | 303.256 |
Numéro MDL | MFCD00011166 |
Clé InChI | KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite |
CID PubChem | 24008 |
Nom IUPAC | sulfate de plomb(2+) |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11490051
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044784.22 |
100 g |
43.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400061
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044784.36 |
500 g |
160.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11480051
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044784.A4 |
2.5 kg | |||||||
Description
Lead(II) sulfate is used in pigments, galvanic batteries, lithography, weighting fabrics. It is also used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7446-14-2 | |
303.256 | |
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L | |
24008 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] |
O4PbS | |
MFCD00011166 | |
lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite | |
sulfate de plomb(2+) |
Spécification
Lead(II) sulfate | |
7446-14-2 | |
Poudre / grumeau | |
MFCD00011166 | |
Partially soluble in water,dilute HCl and HNO3. Soluble in sodium hydroxide,ammonium acetate or tartrate,concentrated hydriodic acid. Insoluble in alcohol | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] | |
303.256 | |
303.25 | |
Odorless | |
6.2 g/cm3 at 20°C |
1170°C | |
Blanc | |
O4PbS | |
lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite | |
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de plomb(2+) | |
24008 | |
Réactif | |
White powder/lump |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H350-H360-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-198-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead(II) sulfate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche