Learn More
Sulfate de plomb(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
31.80€ - 80.80€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-14-2 |
---|---|
Formule moléculaire | O4PbS |
Poids moléculaire (g/mol) | 303.25 |
Numéro MDL | MFCD00011166 |
Clé InChI | KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite |
CID PubChem | 24008 |
Nom IUPAC | sulfate de plomb(2+) |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10686923
|
Thermo Scientific Acros
387271000 |
100 g | Flacon en plastique |
31.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10648614
|
Thermo Scientific Acros
387275000 |
500 g | Flacon en plastique |
80.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
7446-14-2 | |
303.25 | |
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L | |
24008 | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] |
O4PbS | |
MFCD00011166 | |
lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite | |
sulfate de plomb(2+) |
Spécification
Lead(II) sulfate | |
7446-14-2 | |
Poudre cristalline | |
O4PbS | |
15, 5475 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pb+2] | |
303.25 | |
303.25 | |
Confirmed |
1170.0°C | |
Blanc | |
99% | |
MFCD00011166 | |
lead ii sulfate, lead sulfate, anglislite, lead sulphate, mulhouse white, lead bottoms, lead monosulfate, fast white, milk white, natural anglesite | |
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de plomb(2+) | |
24008 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Peut nuire au fœtus.
Susceptible de
Déclaration GHS P
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-198-9
- Lead(II) sulfate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only