Learn More
Perchlorate de plomb(II) trihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10563021
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13453-62-8
Formule moléculaire Cl2H6O11Pb
Poids moléculaire (g/mol) 460.10
Numéro MDL MFCD00149817
Clé InChI KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent
CID PubChem 25021834
SMILES O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) perchlorate trihydrate
Point de fusion 100.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc à beige
pH 3 to 5 (5% soln.)
Forme physique Cristaux adhérents
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire Pb(ClO4)2·3H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Nom IUPAC λ²-lead(2+) trihydrate diperchlorate
Poids de la formule 460.14
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.6
Densité 2.6000g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) perchlorate trihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.