Learn More
Oxyde de plomb(II), Puratronic™, 99,9995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
96.70€ - 738.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1317-36-8 |
---|---|
Formule moléculaire | OPb |
Poids moléculaire (g/mol) | 223.20 |
Numéro MDL | MFCD00011164 |
Clé InChI | YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow |
CID PubChem | 14827 |
SMILES | O=[Pb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11306807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010728.14 |
25 g |
96.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010728.22 |
100 g |
378.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11326807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010728.36 |
500 g | |||||||
Description
It is used in the manufacture of glass, ceramics and computer components. Addition of lead oxide increases the refractive index, electrical resistivity, Curie temperature, and the ability of the glass to absorb X-rays. It is also added to decrease the viscosity of glass. It is employed in the vulcanization of rubber, lead acid batteries, and in the production of certain pigments and paints. In cathode ray tube glass lead oxide is used to block X-ray emission. It acts as an efficient reagent in oxidation reactions as well as condensation reactions of hydroxy ketones with diamines to form quinoxaline derivatives with high yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1317-36-8 | |
223.20 | |
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N | |
14827 |
OPb | |
MFCD00011164 | |
lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow | |
O=[Pb] |
Spécification
Lead(II) oxide | |
1317-36-8 | |
Poudre | |
OPb | |
MFCD00011164 | |
14,5413 | |
Soluble in concentrated alkali,HCl and ammonium chloride. Insoluble in dilute alkali and alcohol. | |
O=[Pb] | |
223.20 | |
223.19 | |
Puratronic™ | |
9.53 g/mL |
886°C | |
Jaune | |
(Base des métaux) | |
PbO | |
UN3077 | |
lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow | |
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N | |
Oxoplomb | |
14827 | |
99.9995% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H373-H302-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-267-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OG1750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Monoxyde de plomb
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only