Learn More
Oxyde de plomb(II), 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
63.90€ - 579.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1317-36-8 |
---|---|
Formule moléculaire | OPb |
Poids moléculaire (g/mol) | 223.20 |
Numéro MDL | MFCD00011164 |
Clé InChI | YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow |
CID PubChem | 14827 |
SMILES | O=[Pb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11357807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014240.18 |
50 g |
63.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014240.30 |
250 g |
177.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014240.A1 |
1 kg |
579.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lead(II) oxide is employed mostly in lead-based industrial glass and industrial ceramics, including computer components. It is used as an intermediate/precursor in the manufacture of several products, for example water proof cements, lubricants, lubricating oils, inorganic pigments, lead soaps, petroleum refining, rubber, cathode ray tube glass, and polyvinyl chloride (PVC). It is useful for lead acid batteries as cathode and anode. Lead monoxide scores significant applications in oil, gas and chemical manufactures. It is an efficient catalyst for condensation reactions in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1317-36-8 | |
223.20 | |
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N | |
14827 |
OPb | |
MFCD00011164 | |
lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow | |
O=[Pb] |
Spécification
Lead(II) oxide | |
1317-36-8 | |
Poudre | |
OPb | |
lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow | |
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N | |
oxoplomb | |
14827 | |
Odorless | |
9.53 g/cm3 at 20°C |
886°C | |
Jaune | |
99.99% (Metal basis) | |
MFCD00011164 | |
Soluble in concentrated alkali,hydrochloric acid,and ammonium chloride. Insoluble in water,dilute alkali and alcohol. | |
O=[Pb] | |
223.20 | |
223.19 | |
Yellow powder |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-267-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OG1750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Monoxyde de plomb
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only