Learn More
Oxyde de plomb(II), 99,9+% ; (base de métaux à l’état de traces), < 10 microns, poudre, Thermo Scientific Chemicals
26.70€ - 294.00€
Chemical Identifiers
CAS | 1317-36-8 |
---|---|
Formule moléculaire | OPb |
Poids moléculaire (g/mol) | 223.20 |
Numéro MDL | MFCD00011164 |
Clé InChI | YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow |
CID PubChem | 14827 |
SMILES | O=[Pb] |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10542084
|
Thermo Scientific Acros
315851000 |
100 g | Flacon en verre |
26.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10063570
|
Thermo Scientific Acros
315855000 |
500 g | Flacon en verre |
86.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10551364
|
Thermo Scientific Acros
315850025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
294.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Pour l’analyse des ultra-tracesChemical Identifiers
1317-36-8 | |
223.20 | |
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N | |
14827 |
OPb | |
MFCD00011164 | |
lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow | |
O=[Pb] |
Specifications
1470.0°C | |
886.0°C | |
1317-36-8 | |
Poudre | |
OPb | |
MFCD00011164 | |
15, 5468 | |
Solubility in water: 70.2 mg/l (20°C). | |
O=[Pb] | |
223.20 | |
223.19 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Lead(II) oxide | |
<10 micron, 99.9+% | |
Jaune | |
99.9+% | |
PbO | |
01,536; 02,233 | |
lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow | |
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N | |
Oxoplomb | |
14827 | |
≥99.9% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Peut nuire au fœtus.
Susceptible de nuire à la fertilité.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Susceptible de provoquer le cancer.
Déclaration GHS P
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-267-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OG1750000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only