Learn More
Oxyde de plomb(II), 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
66.43€ - 141.71€
Identifiants chimiques
CAS | 1317-36-8 |
---|---|
Formule moléculaire | OPb |
Poids moléculaire (g/mol) | 223.20 |
Numéro MDL | MFCD00011164 |
Clé InChI | YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow |
CID PubChem | 14827 |
Nom IUPAC | Oxoplomb |
SMILES | O=[Pb] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10481241
|
Thermo Scientific Acros
199340010 |
1 kg | Flacon en verre |
66.43€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10598863
|
Thermo Scientific Acros
199340025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
141.71€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1317-36-8 | |
223.20 | |
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N | |
14827 | |
O=[Pb] |
OPb | |
MFCD00011164 | |
lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow | |
Oxoplomb |
Spécification
1470.0°C | |
886.0°C | |
Jaune | |
99.6% min. (Complexometry) | |
PbO | |
01,536; 02,233 | |
lead monoxide, lead ii oxide, lead oxide pbo, massicot, massicotite, lead monooxide, lead protoxide, plumbous oxide, litharge pure, lead oxide yellow | |
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N | |
Oxoplomb | |
14827 | |
99.7% |
Lead(II) oxide | |
1317-36-8 | |
Poudre fine | |
OPb | |
MFCD00011164 | |
15, 5468 | |
Solubility in water: 70.2 mg/l (20°C). | |
O=[Pb] | |
223.20 | |
223.19 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut nuire au fœtus.
Susceptible de nuire à la fertilité.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Susceptible de provoquer le cancer.
Déclaration GHS P
Utiliser l’équipement de protection individuelle requis.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-267-
- Lead(II) oxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.