Learn More
Nitrate de plomb(II), poudre blanche, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
129.65€ - 1249.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10099-74-8 |
---|---|
Formule moléculaire | N2O6Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 331.20 |
Numéro MDL | MFCD00011153 |
Clé InChI | RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt |
CID PubChem | 24924 |
ChEBI | CHEBI:37187 |
SMILES | [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11386797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010727.18 |
50 g |
129.65€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010727.30 |
250 g |
540.69€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010727.A1 |
1 kg | N/A | ||||||
Description
Employed in industrial applications such as heat stabilization in nylon and polyesters, coatings of photothermographic paper, gold cyanidation and pyrotechnics. Finds application in supramolecular chemistry. Strong oxidizing agent, and an alternative to the Sommelet reaction for the oxidation of benzylic halides to aldehydes. Used in the preparation of isothiocyanates from dithiocarbamates. Scavenger of bromide in nucleophilic substitution reactions. Manufacture of dinitrogen tetroxide in indurtrial scale.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10099-74-8 | |
331.20 | |
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N | |
24924 | |
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
N2O6Pb | |
MFCD00011153 | |
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt | |
CHEBI:37187 |
Spécification
Lead(II) nitrate | |
10099-74-8 | |
Poudre | |
N2O6Pb | |
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt | |
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de plomb (2+) | |
24924 | |
331.2 | |
Hygroscopic |
470°C (decomposition) | |
Blanc | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00011153 | |
soluble in water. Insoluble in nitric acid. Sparingly soluble in methanol. | |
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
331.20 | |
CHEBI:37187 | |
Odorless | |
4.53 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332-H318-H336-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-245-9
missing translation for 'rtecsNumber' : OG2100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dinitrate de plomb
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .