Learn More
Nitrate de plomb(II), réactif ACS, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, ≥ 99,0 %
43.01€ - 333.76€
Identifiants chimiques
CAS | 10099-74-8 |
---|---|
Formule moléculaire | N2O6Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 331.20 |
Numéro MDL | MFCD00011153 |
Clé InChI | RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt |
CID PubChem | 24924 |
ChEBI | CHEBI:37187 |
Nom IUPAC | dinitrate de plomb (2+) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15612270
|
Honeywell-Fluka
228621-100G |
100 g |
43.01€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15632270
|
Honeywell-Fluka
228621-500G |
500 g |
92.63€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15622270
|
Honeywell-Fluka
228621-2.5KG |
2.5 kg |
333.76€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
10099-74-8 | |
331.20 | |
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N | |
24924 | |
dinitrate de plomb (2+) |
N2O6Pb | |
MFCD00011153 | |
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt | |
CHEBI:37187 |
Spécification
Lead(Ii) Nitrate | |
N2O6Pb | |
MFCD00011153 | |
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt | |
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
331.20 | |
CHEBI:37187 | |
≥99% |
10099-74-8 | |
Pb(NO3)2 | |
1469 | |
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de plomb (2+) | |
24924 | |
331.21g/mol | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
P201-P210-P220-P280-P305 + P351 + P338 + P310-P308 + P313
H272-H302 + H332-H318-H360Df-H373-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 233-245-9
missing translation for 'rtecsNumber' : OG2100000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Lead(II) nitrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302 + H332-Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.