Learn More
Nitrate de plomb(II), +99 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
43.40€ - 81.55€
Identifiants chimiques
CAS | 10099-74-8 |
---|---|
Formule moléculaire | N2O6Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 331.20 |
Numéro MDL | MFCD00011153 |
Clé InChI | RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt |
CID PubChem | 24924 |
ChEBI | CHEBI:37187 |
Nom IUPAC | dinitrate de plomb (2+) |
SMILES | [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Description
Identifiants chimiques
10099-74-8 | |
331.20 | |
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N | |
24924 | |
dinitrate de plomb (2+) |
N2O6Pb | |
MFCD00011153 | |
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt | |
CHEBI:37187 | |
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
470°C | |
Blanc | |
Solide | |
MFCD00011153 | |
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de plomb (2+) | |
24924 | |
331.2g/mol |
10099-74-8 | |
3 to 4 | |
N2O6Pb | |
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt | |
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
331.20 | |
CHEBI:37187 | |
Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Lead(II) nitrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin /A§ en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.