Learn More
Nitrate de plomb(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.70€ - 183.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10099-74-8 |
---|---|
Formule moléculaire | N2O6Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 331.20 |
Numéro MDL | MFCD00011153 |
Clé InChI | RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt |
CID PubChem | 24924 |
ChEBI | CHEBI:37187 |
Nom IUPAC | λ²-lead(2+) dinitrate |
SMILES | [Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11497807
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16345.22 |
100 g |
25.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11407817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16345.36 |
500 g |
48.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11417817
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16345.0E |
2500 g |
183.00€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lead(II) nitrate is employed in industrial applications such as heat stabilization in nylon and polyesters and coatings of photothermographic paper. It is utilized to improve the leaching process in the gold cyanidation. It finds applications as a lead paint as well as a source of dinitrogen tetroxide. As an oxidant, it is used in the oxidation of benzylic halides to aldehydes in organic synthesis. It is also used in the preparation of dithiocarbamates from isothiocyanates. It acts as a scavenger of bromide in nucleophilic substitution reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe nitrate de plomb(II) est utilisé dans des applications industrielles telles que la stabilisation thermique du nylon et des polyesters, et dans les revêtements de papier photothermographique. Il est utilisé pour améliorer le processus de lixiviation dans la cyanuration de l’or. Il trouve des applications en tant que peinture au plomb et comme source de tétroxyde de diazote. En tant qu’oxydant, il est utilisé dans l’oxydation des halogénures benzyliques en aldéhydes dans la synthèse organique. Il est également utilisé dans la préparation de dithiocarbamates à partir d’isothiocyanates. Il agit comme accepteur de bromure dans les réactions de substitutions nucléophiles.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’acide nitrique. Peu soluble dans le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents réducteurs forts, les matières organiques et les métaux en poudre.
Identifiants chimiques
10099-74-8 | |
331.20 | |
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N | |
24924 | |
λ²-lead(2+) dinitrate |
N2O6Pb | |
MFCD00011153 | |
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt | |
CHEBI:37187 | |
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Lead(II) nitrate | |
10099-74-8 | |
MFCD00011153 | |
14,5414 | |
Soluble in water. Insoluble in nitric acid. Sparingly soluble in methanol. | |
[Pb++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
331.20 | |
CHEBI:37187 | |
99% | |
4.53 |
470°C | |
N2O6Pb | |
UN1469 | |
lead dinitrate, lead nitrate, lead ii nitrate, plumbous nitrate, lead 2+ nitrate, lead nitrate pb no3 2, nitrate de plomb french, lead ii nitrate 1:2, nitric acid, lead 2+ salt | |
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N | |
λ²-lead(2+) dinitrate | |
24924 | |
331.2 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H373-H302-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332-H318-H336-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATE DE PLOMB
missing translation for 'einecsNumber' : 233-245-9
missing translation for 'rtecsNumber' : OG2100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead(II) nitrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Lead(II) nitrate
RUO – Research Use Only