Learn More
Métavanadate de plomb(II), 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11378148
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Comme pigment, dans la fabrication de composés de vanadium
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10099-79-3
Formule moléculaire O6PbV2
Poids moléculaire (g/mol) 405.10
Numéro MDL MFCD00016271
Clé InChI OGRLITDAVSILTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead vanadate, unii-99565ywk3f, lead ii metavanadate, lead vanadate v, lead divanadium hexaoxide, lead vanadium oxide pbv2o6, 2o3v.pb, lead 2+ ; oxido dioxo vanadium, $l^ 2-lead 2+ ion divanadiumoylolate
CID PubChem 61471
Nom IUPAC λ²-lead(2+) divanadiumoylolate
SMILES [Pb++].[O-][V](=O)=O.[O-][V](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) metavanadate
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2291
Merck Index 14,5427
Informations sur la solubilité Insoluble in water,decomposes in HNO3
Poids de la formule 405.07
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead metavanadate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .