Learn More
Métaborate de plomb(II) monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11328108
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Lead(II) metaborate monohydrate acts as a starting material used in the preparation of lead(II) borates such as Pb2B3O5.5 (OH)2 and [Pb3(B3O7)](NO3) by changing the pH values of the reaction systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10214-39-8
Numéro MDL MFCD00049504
Synonyme Lead(II) borate
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) metaborate monohydrate
Point de fusion 160°C (in -H2O)
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Formule linéaire PbB2O4·H2O
Numéro UN UN2291
Informations sur la solubilité Insoluble in water and alkali; Soluble in acids.
Poids de la formule 310.81 (292.81 Anhydrous)
Odeur Odorless
Densité 5.598 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) metaborate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .