Learn More
Hexafluorosilicate de plomb(II) dihydraté, Thermo Scientific™
Code produit. 11378108
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-03-8
Formule moléculaire F6H4O20Pb9Si6
Poids moléculaire (g/mol) 2471.312
Numéro MDL MFCD00049509
Clé InChI UCXBPZOKVHNQLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acmc-20aknf, fluoro trioxido silane;lead 2+ ;dihydrate, silicate 2-,hexafluoro-, lead 2+ 1:1 , dihydrate 9ci
CID PubChem 57347846
Nom IUPAC fluoro(trioxido)silane ; plomb(2+) ; dihydrate
SMILES O.O.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[O-][Si]([O-])([O-])F.[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) hexafluorosilicate dihydrate
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Formule linéaire PbSiF6·2H2O
Numéro UN UN2291
Poids de la formule 385.26 (349.26 Anhydrous)
Odeur Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead(II) hexafluorosilicate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .