Learn More
Fluorure de plomb(II), Puratronic™, 99,997 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
117.00€ - 385.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-46-2 |
---|---|
Formule moléculaire | F2Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 245.20 |
Numéro MDL | MFCD00011162 |
Clé InChI | FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure |
CID PubChem | 24549 |
Nom IUPAC | difluoroplomb |
SMILES | [F-].[F-].[Pb++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15455965
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010723.14 |
25 g |
117.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11366797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010723.22 |
100 g |
385.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lead(II) fluoride is used in fuses, glass coatings to reflect infrared rays and phosphors for television screens and in low melting glasses. Further, it serves as a catalyst for the preparation of picoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7783-46-2 | |
245.20 | |
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L | |
24549 | |
[F-].[F-].[Pb++] |
F2Pb | |
MFCD00011162 | |
lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure | |
difluoroplomb |
Spécification
1290°C | |
855°C | |
Poudre | |
F2Pb | |
UN2291 | |
lead fluoride, lead ii fluoride, lead difluoride, lead fluoride pbf2, plumbous fluoride, lead +2 fluoride, difluoroplumbane, plomb fluorure french, pbf2, plomb fluorure | |
FPHIOHCCQGUGKU-UHFFFAOYSA-L | |
difluoroplomb | |
24549 | |
99.997% | |
Odorless |
Lead(II) fluoride | |
7783-46-2 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011162 | |
14,5408 | |
Soluble in nitric acid. Slightly soluble in water. Insoluble in acetone and ammonia. | |
[F-].[F-].[Pb++] | |
245.20 | |
245.2 | |
Puratronic™ | |
8.445 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H373-H302-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE PLOMB, SOLUBLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-998-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead(II) fluoride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only