Learn More
Chlorure de plomb(II), ultra sec, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11308547
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Utilisé dans la synthèse de la céramique de titanate de plomb et de titanate de plomb et de baryum ; utilisé dans la production de verre laissant passer les ondes infrarouge et de verre ornemental (verre aurène) ; utile comme électrode dans les applications géophysiques et dans les cellules solaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-95-4
Formule moléculaire Cl2Pb
Poids moléculaire (g/mol) 278.10
Numéro MDL MFCD00011157
Clé InChI HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry
CID PubChem 24459
Nom IUPAC dichlorolead
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pb++]
Spécification
Point d’ébullition 951°C
Nom chimique ou matériau Lead(II) chloride
Point de fusion 501°C
Forme physique -10 perles à mailles, dans une ampoule sous argon
Quantité 100 g
Numéro UN UN2291
Informations sur la solubilité Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol.
Poids de la formule 278.1
Pourcentage de pureté 99.999%
Conditionnement Dans une ampoule sous argon
Gravité spécifique 5.85
Densité 5.85