Learn More
Chlorure de plomb(II), ultra sec, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé dans la synthèse de la céramique de titanate de plomb et de titanate de plomb et de baryum ; utilisé dans la production de verre laissant passer les ondes infrarouge et de verre ornemental (verre aurène) ; utile comme électrode dans les applications géophysiques et dans les cellules solaires.
67.00€ - 750.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-95-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 278.10 |
Numéro MDL | MFCD00011157 |
Clé InChI | HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry |
CID PubChem | 24459 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pb++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11340058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042841.04 |
2 g |
67.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11320058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042841.09 |
10 g |
178.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11330058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042841.18 |
50 g |
750.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lead chloride is used in the synthesis of lead titanate and barium lead titanate ceramics; employed in the production of infrared transmitting glass and ornamental glass (aurene glass); useful as an electrode in geophysical applications and in solar cells. Analytical reagent, preparation of lead salts, as solder and flux. Pattinson's white lead, pigment in white paint, is the basic lead chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-95-4 | |
278.10 | |
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L | |
24459 |
Cl2Pb | |
MFCD00011157 | |
lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry | |
[Cl-].[Cl-].[Pb++] |
Spécification
951°C | |
501°C | |
Blanc | |
99.999% (Metal basis) | |
MFCD00011157 | |
Soluble in hot water,alkali hydroxides and ammonium chloride solution. Insoluble in cold water and alcohol. | |
[Cl-].[Cl-].[Pb++] | |
278.10 | |
278.1 | |
White powder |
Lead(II) chloride, ultra dry | |
7758-95-4 | |
Poudre | |
Cl2Pb | |
lead dichloride, lead ii chloride, lead chloride, plumbous chloride, lead 2+ chloride, lead chloride pbcl2, pbcl2, ccris 7565, lead ii chloride, ultra dry | |
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorolead | |
24459 | |
Odorless | |
5.85 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P501c
H302+H332-H350-H360Df-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-845-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead(II) chloride, ultra dry
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only