Learn More
Carbonate de plomb(II), poudre blanche, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
47.50€ - 320.00€
Identifiants chimiques
CAS | 598-63-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CO3Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 267.20 |
Numéro MDL | MFCD00064631 |
Clé InChI | MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3 |
CID PubChem | 11727 |
SMILES | [Pb++].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11306797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010721.06 |
5 g | |||||||
11316797
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010721.14 |
25 g |
320.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
598-63-0 | |
267.20 | |
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L | |
11727 |
CO3Pb | |
MFCD00064631 | |
lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3 | |
[Pb++].[O-]C([O-])=O |
Spécification
Lead(II) carbonate | |
Blanc | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00064631 | |
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L | |
carbonate de plomb(2+) | |
11727 | |
Odorless |
598-63-0 | |
Poudre | |
CO3Pb | |
lead carbonate, lead ii carbonate, cerussete, cerussite, lead 2+ carbonate, plumbous carbonate, dibasic lead carbonate, unii-43m0p24l2b, carbonic acid, lead 2+ salt 1:1, lead carbonate pbco3 | |
[Pb++].[O-]C([O-])=O | |
267.20 | |
267.2 | |
6.6g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
Avoid exposure - obtain special instructions before use. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
H360-H373-H400-H410-H302-H332: May damage fertility or the unborn child. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Very toxic to aquatic life. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Harmful if swallowed. Harmful if inhaled.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 209-943-4
- Lead(II) carbonate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only