Learn More
Carbonate de plomb(II) basique, Honeywell
Code produit. 15601060
Click to view available options
Quantité:
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Puriss., plomb blanc, ≥ 77 % base Pb
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1319-46-6
Numéro MDL MFCD00078155
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(Ii) Carbonate Basic
Quantité 50 kg
Formule linéaire (PbCO3)2·Pb(OH)2
Numéro UN 3077
Poids de la formule 775.63g/mol
Pourcentage de pureté ≥77% (Pb basis)
Qualité puriss.