Learn More
Carbonate de plomb(II), réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
500 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Lead(II) carbonate |
Point de fusion | 400.0°C |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | PbCO3 |
Merck Index | 10,1006 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble |
Nom IUPAC | carbonate de plomb(2+) |
Poids de la formule | 267.2 |
Qualité | Réactif ACS |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Safety and Handling
Product Identifier
- Lead(II) carbonate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.