Learn More
Bromure de plomb(II), pur, Fisher Chemical
23.70€ - 50.95€
Identifiants chimiques
CAS | 10031-22-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 367.00 |
Numéro MDL | MFCD00011156 |
Clé InChI | ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x |
CID PubChem | 24831 |
Nom IUPAC | dibromoplomb |
SMILES | [Br-].[Br-].[Pb++] |
Description
Identifiants chimiques
10031-22-8 | |
367.00 | |
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L | |
24831 | |
[Br-].[Br-].[Pb++] |
Br2Pb | |
MFCD00011156 | |
lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x | |
dibromoplomb |
Spécification
916°C | |
10031-22-8 | |
Solide en poudre | |
MFCD00011156 | |
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L | |
dibromoplomb | |
24831 | |
Récipient de poudre en plastique |
373°C | |
Blanc | |
Br2Pb | |
lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x | |
[Br-].[Br-].[Pb++] | |
367.00 | |
367.01g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Lead(II) bromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.