Learn More
Bromure de plomb(II), Puratronic™, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Bromure de plomb (II), 99,999 %, Br2Pb, numéro CAS-10031-22-8, dibromoplumbane, acmc-1bq2x, bromure de plomb 2+, ccris 4220, dibromure de plomb, bromure de plomb pbbr2, bromure de plomb II, pbbr2, bromure de plomb, plomb bromure, 25 g, (base métaux), 916°C, blanc, 6,66 g/ml
75.78€ - 251.25€
Identifiants chimiques
CAS | 10031-22-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 367.00 |
Numéro MDL | MFCD00011156 |
Clé InChI | ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x |
CID PubChem | 24831 |
Nom IUPAC | dibromoplomb |
SMILES | [Br-].[Br-].[Pb++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11386787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010720.06 |
5 g |
75.78€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010720.14 |
25 g |
251.25€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used in the field of antirust, pigment and photograph. The molten lead(II) bromide acts as an electrolyte. Lead(II) bromide provides a high concentration of lead(II) ions and bromide ions to carry the current during the electrolysis process. The rare-earth-doped alkali-lead bromide crystals (potassium lead bromide (or) KPB; rubidium lead bromide or RPB) emerge as promising new low-phonon-energy host materials for mid-IR applications and are useful for solid state lasers. Hybrid organic/lead halide perovskites are promising materials for solar cell fabrication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10031-22-8 | |
367.00 | |
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L | |
24831 | |
[Br-].[Br-].[Pb++] |
Br2Pb | |
MFCD00011156 | |
lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x | |
dibromoplomb |
Spécification
916°C | |
373°C | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
PbBr2 | |
UN2291 | |
lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x | |
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L | |
dibromoplomb | |
24831 | |
99.999% | |
Odorless |
Lead(II) bromide | |
10031-22-8 | |
Poudre | |
Br2Pb | |
MFCD00011156 | |
14,5403 | |
Slightly soluble in water; Insoluble in alcohol; Soluble in ammonia,alkali,KBr and NaBr. | |
[Br-].[Br-].[Pb++] | |
367.00 | |
367.01 | |
Puratronic™ | |
6.66 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H373-H302-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P312-P314-P330-P501c
H302+H332-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE PLOMB, SOLUBLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-084-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dibromure de plomb
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only