Learn More
Bromure de plomb(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.60€ - 88.60€
Identifiants chimiques
CAS | 10031-22-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Pb |
Poids moléculaire (g/mol) | 367.00 |
Numéro MDL | MFCD00011156 |
Clé InChI | ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x |
CID PubChem | 24831 |
SMILES | [Br-].[Br-].[Pb++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11424007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19406.22 |
100 g |
29.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11434007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19406.36 |
500 g |
88.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It finds its uses as a catalyst to make polyesters, a filler for polypropylene (flame-resistant), and in glass optical waveguides. It also finds ints use in laboratories and metallurgy. it is used as acryl amide monomer light aggregation function of catalysts and can be used for photoelectric material and heat power semiconductor materials; it is also used as analytical reagent, additive and in the preparation of massicot pigment; it is also used as pigment ingredient and used for printing and dyeing industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’utilise comme catalyseur pour fabriquer des polyesters, remplisseur pour le polypropylène (résistant aux flammes) et dans les guides d’ondes optiques en verre. Il s’utilise aussi dans les laboratoires et la métallurgie. Il est utilisé comme fonction d’agrégation de lumière de monomère d’acrylamide des catalyseurs et peut être utilisé pour les matériaux photoélectriques et dans les matériaux semi-conducteurs à puissance thermique. Il est également utilisé comme réactif analytique, comme additif et dans la préparation du pigment Massicot. Il est également utilisé comme ingrédient pigmentaire et dans les secteurs de l’impression et de la teinture.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 5 g/l. Insoluble dans l’éthanol. La solubilité dans le N,N-DMF est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
10031-22-8 | |
367.00 | |
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L | |
24831 |
Br2Pb | |
MFCD00011156 | |
lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x | |
[Br-].[Br-].[Pb++] |
Spécification
916°C | |
373°C | |
Br2Pb | |
MFCD00011156 | |
14,5403 | |
Soluble in water at 20°C 5g/L. Insoluble in ethanol. Solubility in N,N-DMF is almost transparent. | |
[Br-].[Br-].[Pb++] | |
367.00 | |
367.01 | |
Odorless |
Lead(II) bromide | |
10031-22-8 | |
PbBr2 | |
UN2291 | |
lead ii bromide, lead bromide, lead dibromide, lead bromide pbbr2, pbbr2, lead 2+ bromide, dibromoplumbane, ccris 4220, leadbromide, acmc-1bq2x | |
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L | |
dibromoplomb | |
24831 | |
≥98% | |
6.66 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H360-H373-H302-H332
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P312-P314-P330-P501c
H302+H332-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :COMPOSÉS DE PLOMB, SOLUBLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-084-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lead(II) bromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only